Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AGTR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5393
PRSI5393EA 435 EUR InStock
PRSI5393
Anti-AGTR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AGTR2 Antibody: Angiotensin II is a potent vasopressor hormone and a primary regulator of aldosterone secretion that acts through at least two types of receptors, AGTR1 and AGTR2. It is an important effector controlling blood pressure and volume in the cardiovascular system and plays a major role in the development of the mammalian kidney and urinary tract. Like AGTR1, AGTR2 is a seven transmembrane G protein-coupled receptor (GPCR), but AGTR2 does not demonstrate most of the classic features of GPCR signaling. AGTR2 is involved in a wide range of activities, including the induction of neurite outgrowth and the inhibition of cellular proliferation, in addition to the known function of mediation of vasoconstriction.

Type:
Antigen: AGTR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité