Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GST Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
54-196
PRSI54-196EA 377 EUR InStock
PRSI54-196
Anti-GST Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
GST antibody can be used at 1:2000 to 1:5000 for both immunoblot and ELISA testing. User needs to try out the titrations for optimization in IHC and ICC.

Affinity Purified

PBS Buffer containing 0.02% sodium azide.

2-8°C for one week and -20°C as an undiluted liquid for up to two years.

Type:
Antigen: gst
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: GST

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité