Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caly Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
54-214
PRSI54-214EA 448 EUR InStock
PRSI54-214
Anti-Caly Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Calcyon antibody can be used at 1:2000-1:5000 as detecting antibodies and 1:200-1:1000 as coating antibodies in sandwich ELISA.

Affinity Purified

PBS Buffer containing 0.02% sodium azide.

2-8°C for one week and -20°C as an undiluted liquid for up to two years.

Type:
Antigen: Caly
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité