Anti-PAPPA Monoclonal Antibody [clone: C1]
Fournisseur: ProSci Inc.
54-309
PRSI54-309EA 654 EUR InStock
PRSI54-309
Anti-PAPPA Monoclonal Antibody [clone: C1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAPPA
Clonality: Monoclonal
Clone: C1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité