Anti-ANXA5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: B11]
Fournisseur: ProSci Inc.
54-317
PRSI54-317EA 654 EUR InStock
PRSI54-317
Anti-ANXA5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANXA5
Clonality: Monoclonal
Clone: B11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité