Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SKA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5403
PRSI5403EA 435 EUR InStock
PRSI5403
Anti-SKA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SKA2 Antibody: Upon entry into mitosis, the cell's microtubule (MT) network forms the mitotic spindle, allowing the segregation of paired chromosomes. Proteinaceous structures on centromeric chromatin termed kinetochores (KT) are essential for the proper attachment of the chromosomes to the spindle MTs. A recently discovered spindle and kinetochore complex, comprised of proteins SKA1, SKA2, and SKA3, has been found to be required for stable KT-MT interactions and timely anaphase onset. Depletion of either SKA1 or SKA2 by siRNA results in the loss of both proteins from the KT, but does not impact overall KT structure. Cells depleted of the SKA complex undergo a prolonged checkpoint-dependent delay in a metaphase-like state, indicating the importance of the SKA complex in the maintenance of the metaphase plate and spindle checkpoint silencing. SKA2 has also been shown to interact with glucocorticoid receptors and to be involved in glucocorticoid signaling and cell proliferation.

Type:
Antigen: SKA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité