Human SKA3 peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5405P
PRSI5405PEA 122 EUR InStock
PRSI5405P
Human SKA3 peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SKA3 peptide is used for blocking the activity of SKA2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité