Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUSC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5411
PRSI5411EA 435 EUR InStock
PRSI5411
Anti-RUSC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RUSC1 Antibody: RUSC1, also known as NESCA, shares with the related protein RUSC2 a common domain structure of RUN, leucine zipper and SH3 domain in addition to over 30% amino acid identity. RUSC1 is an adapter protein that can bind to the TrkA receptor and is necessary in the NGF-induced neurite growth of PC12 cells. RUSC1 has also been shown to interact with I kappa B kinase- (IKK-) gamma, the regulatory subunit of the IKK complex that is required for NF-kappa B activation in many signaling pathways such as TNF-R or the TLR pathways. RUSC1 can also bind to the E3 ubiquitin ligase TRAF6, which then catalyzes RUSC1 polyubiquitination. Since overexpression of RUSC1 strongly inhibits TRAF6-mediated polyubiquitination of IKK-gamma, RUSC1 may be a link in the IKK-gamma-mediated NF-kappa B activation pathway.

Type:
Antigen: RUSC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité