Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUSC2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5413
PRSI5413EA 435 EUR InStock
PRSI5413
Anti-RUSC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RUSC2 Antibody: RUSC2, also known as Iporin, shares with the related protein RUSC1 a common domain structure of RUN, leucine zipper and SH3 domain in addition to over 30% amino acid identity. RUSC2 is a rab1-interacting protein that also interacts with GM130, another rab1-interacting protein. RUSC2 interacts with specific rab1 isoforms with different rab-binding specificity. It has been suggested that RUSC2 may function as a link between the targeting of ER derived vesicles triggered by the rab1 GTPase and a signaling pathway composed of proteins containing SH3 and/or poly-proline regions.

Type:
Antigen: RUSC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité