Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IA-6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5417
PRSI5417EA 435 EUR InStock
PRSI5417
Anti-IA-6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IA-6 Antibody: IA-6, also known as insulinoma-associated 2 or INSM2, is related to IA-1 (INSM1), a zinc-finger factor that is expressed in the developing nervous system. While the exact function of IA-6 is not known, other related insulinoma-associated proteins such as IA-2 are major autoantigens in type 1 diabetes. The homology exhibited by IA-6 to IA-1 has led to speculation that IA-6 may also play a role in the regulation of gene transcription.

Type:
Antigen: IA-6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité