Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5419
PRSI5419EA 435 EUR InStock
PRSI5419
Anti-ANO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM16A Antibody: Calcium-activated chloride channels (CaCC) are present in many cell types and mediate physiological functions such as epithelial secretion, sensory signal transduction, and smooth muscle contraction. Subunits of these CaCC's include the transmembrane proteins TMEM16A and TMEM16B. TMEM16A is expressed in epithelial cells of the kidney and lung, pancreas, and sensory neurons and its mRNA is seen in foregut, airway epithelia, and tracheal smooth muscle; mice lacking TMEM16A fail to survive past ten days and show aerophagia and little weight gain. TMEM16A is also overexpressed or amplified in multiple cancers associated with poor survival such as oral cancers and gastrointestinal stromal tumors, suggesting the development of CaCC modulators may be a viable therapeutic strategy.

Type:
Antigen: ANO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité