Human TMEM16B peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5421P
PRSI5421PEA 122 EUR InStock
PRSI5421P
Human TMEM16B peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TMEM16B peptide is used for blocking the activity of TMEM16B antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité