Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5437
PRSI5437EA 415 EUR InStock
PRSI5437
Anti-GAS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GAS Antibody: Steroid receptor co-activators (SRCs) were initially described as nuclear receptor transcription co-activators, but they have recently been determined to co-regulate transcription initiated by other transcription factors. GAS is a recently identified glutamate-rich protein that interacts with SRC1, but not GRIP1 or AIB1, the other two members of the SRC family. GAS can also interact with the alpha subunit of the estrogen receptor (ERalpha), but not other receptors such as the retinoic acid receptor a, suggesting the interaction between GAS and ERalpha is relatively specific. Depletion of GAS by RNA interference in MCF7 cells led to a decrease in the mRNA and protein levels of ER target genes such as pS2, c-Myc and cyclin D1, indicating the role of GAS in the regulation of ER target genes. GAS has also been found to associate with an SET1-like methyltransferase complex specific for H3K4 methylation, suggesting that GAS has multiple roles in transcriptional regulation.

Type:
Antigen: GAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité