Human GAS peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5437P
PRSI5437PEA 122 EUR InStock
PRSI5437P
Human GAS peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
GAS peptide is used for blocking the activity of GAS antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité