Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLPH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5439
PRSI5439EA 435 EUR InStock
PRSI5439
Anti-GOLPH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GOLPH1 Antibody: GOLPH1, also known as GCP60, was initially identified as a Golgi protein that can interact with the integral membrane protein giantin and is thought to be involved in the maintenance of the Golgi structure. GOLPH1 has also been shown to interact with other Golgi proteins such as Golgin-160, a Golgi protein that can be cleaved by caspases-2, -3, and -7, leading to the nuclear localization of Golgin-160. GOLPH1 interaction with the Golgin-160 fragments is stronger than that with the intact Golgin-160, with its interaction regulated by the oxidation state of Cys-463 within GOLPH1, suggesting that the nuclear localization of the caspase-cleaved Golgin-160 fragments is a highly coordinated event. GOLPH1 has also been found to interact with Numb, a cytosolic signaling protein that mediates asymetric cell division of neural progenitor cells to a daughter progenitor cell and a neuron, suggesting that Golgi fragmentation and reconstitution during the cell cycle differentially regulate Numb signaling through changes in GOLPH1 subcellular distribution and may couple cell fate with cell cycle progression.

Type:
Antigen: GOLPH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité