Human GOLPH1 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5439P
PRSI5439PEA 122 EUR InStock
PRSI5439P
Human GOLPH1 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
GOLPH1 peptide is used for blocking the activity of GAS antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité