Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GOLPH3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5443
PRSI5443EA 435 EUR InStock
PRSI5443
Anti-GOLPH3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GOLPH3 Antibody: GOLPH3 was initially identified as a peripheral membrane protein localized to the trans-Golgi network, but others reported it to be primarily a mitochondrial protein that regulated the mitochondrial mass through the regulation of the mitochondria-specific phospholipid cardiolipin. GOLPH3 has since been implicated in the target of rapamycin (TOR) signalling pathway. Its overexpression in transfected cells led to and increase in anchorage-independent growth and cell proliferation in vitro. Furthermore, GOLPH3-transfected cells enhanced S6 Kinase activity in response to growth factor stimulation by EGF. Simultaneously, AKT phosphorylation increased in these cells, while these events were abrogated in GOLPH3 siRNA treated cells compared to control cells, indicating the GOLPH3 can enhance signalling through TOR-associated complexes. These results suggest that GOLPH3 is a bona fide oncogene and may be a useful target for therapeutic strategies.

Type:
Antigen: GOLPH3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité