GOLPH3 peptide (14 Aa near N-Terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5443P
PRSI5443PEA 122 EUR InStock
PRSI5443P
GOLPH3 peptide (14 Aa near N-Terminus)
Protéines et Peptides
GOLPH3 peptide is used for blocking the activity of GOLPH3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité