Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NALP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5447
PRSI5447EA 435 EUR InStock
PRSI5447
Anti-NALP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NALP3 Antibody: NALP3, a member of Nod-like receptors, has a crucial role in inflammation and immunity and may be a proximal sensor of cellular stress and danger signals. NALP3 forms a caspase-1 activating molecular complex termed the inflammasome. The inflammasome allows activation of IL-1 beta , the key player of the inflammation and fever. NALP3 gene encodes a pyrin like protein which contains a pyrin domain, a nucleotide binding site (NBS) domain, and a leucine rich repeat (LRR) motif. NALP3 protein interacts with apoptosis associated speck like protein containing a CARD and may function as an inducer of apoptosis and an activator of NF-kappa B signaling. Defects in NALP3 have been associated with familial cold autoinflammatory syndrome (FCAS), Muckle-Wells syndrome (MWS), chronic infantile neurological cutaneous and articular (CINCA) syndrome, and neonatal-onset multisystem inflammatory disease (NOMID).

NALP3 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human NALP3.

Type: Primary
Antigen: NALP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité