Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VARP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5451
PRSI5451EA 415 EUR InStock
PRSI5451
Anti-VARP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VARP Antibody: The VPS9 ankyrin repeat protein (VARP) binds to the Rab21, a guanine nucleotide exchange factor that plays an essential role in endocytic trafficking. VARP localizes to early endosomes and is thought to regulate endosome dynamics. VARP also interacts with TI-VAMP/VAMP7, a vesicular SNARE that mediates an exocytic pathway that is crucial to neurite growth. Depletion of VARP by RNA interference impairs neurite growth, suggesting that VARP is a positive regulator of neurite growth.

Type:
Antigen: VARP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité