Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FRMPD4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5459
PRSI5459EA 435 EUR InStock
PRSI5459
Anti-FRMPD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FRMPD4 Antibody: The FERM and PDZ domain containing (FRMPD) protein family consists of four proteins that contain a FERM (Four-point-one, erzin, radixin, moesin) domain and at least one PDZ (PSD-95/Discs large/Zonula-occuldens-1) domain. FRMPD4, also known as Preso, also contains another protein interaction domain termed WW (domain with two conserved Trp residues) at its amino terminus. It was identified through a yeast two-hybrid screen using the PDZ domain of PSD-95 as bait and is highly expressed in multiple regions of the brain and is enriched in the postsynaptic density (PSD) fractions. Overexpression of FRMPD4 in cultured hippocampal neurons significantly increased the linear density of dendritic spines without changing their length and width; conversely, knockdown experiments using RNAi caused a decrease in spine density, indicating FRMPD4 positively regulates dendritic spine density but not morphology. The decreased level of FRMPD4 also resulted in reduced levels of excitatory synaptic transmission, suggesting that FRMPD4 is required for maintenance of excitatory synaptic transmission.

Type:
Antigen: FRMPD4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité