OCIAD2 Peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5463P
PRSI5463PEA 122 EUR InStock
PRSI5463P
OCIAD2 Peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
OCIAD2 peptide is used for blocking the activity of OCIAD2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité