Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-OCIAD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5465
PRSI5465EA 435 EUR InStock
PRSI5465
Anti-OCIAD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
OCIAD2 Antibody: OCIAD2 was identified by its sequence similarity with OCIAD1, and together OCIAD1 and OCIAD2 form the OCIA domain family. OCIAD2 mRNA was found to be expressed at higher levels in invasive adenocarcinoma mixed subtype with bronchioloalveolar carcinoma component (BAC) of the lung. Loss of OCIAD2 expression was significantly correlated with lymphatic invasion, blood vessel invasion, and lymph node metastasis, indicating that OCIAD2 may play a role in cell adhesion and prevention of cell migration. While the function of OCIAD2 is still unknown, its expression in adenocarcinoma with BAC component is significantly associated with a favorable prognosis and may serve as a marker for selecting tumors that are treatable by limited surgery.

Type:
Antigen: OCIAD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité