Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLAIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5467
PRSI5467EA 435 EUR InStock
PRSI5467
Anti-SLAIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLAIN1 Antibody: SLAIN1 is a novel stem cell protein that was identified by transciptional profiling of mouse and human embryonic stem cells (ESCs) and is expressed at the stem cell and epiblast stages. Unlike its more widely expressed homolog SLAIN2, SLAIN1 was found to be expressed in the epiblast, nervous system, tailbud and somites of the developing mouse embryo later experiments suggested that SLAIN1 may play a role in the development of the nervous system as well as in the morphogenesis of several embryonic structures.

Type:
Antigen: SLAIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité