Human SRPX1 peptide (13 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5473P
PRSI5473PEA 122 EUR InStock
PRSI5473P
Human SRPX1 peptide (13 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SRPX1 peptide is used for blocking the activity of SRPX1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité