Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SRPX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5475
PRSI5475EA 435 EUR InStock
PRSI5475
Anti-SRPX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SRPX2 Antibody: Sushi-repeat-containing protein X-linked 2 (SRPX2) is a neural gene functioning in the speech and language center of the human brain; mutations in this gene lead to epilepsy, speech dyspraxia, mental retardation and cognitive disorders. Recently, SRPX2 was found to be a novel mediator of angiogenesis and can act as a ligand for the urokinase-type plasminogen activator, a protein that can facilitate invasive migration of sprouting endothelial cells. SRPX2 is also overexpressed in gastric cancer, leading to increased phosphorylation levels of focal adhesion kinase and enhanced cellular migration and adhesion, suggesting that SRPX2 may be a potential target in the treatment of metastatic cancers.

Type:
Antigen: SRPX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité