Human SRPX2 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5475P
PRSI5475PEA 122 EUR InStock
PRSI5475P
Human SRPX2 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SRPX2 peptide is used for blocking the activity of SRPX2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité