Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM59B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5481
PRSI5481EA 415 EUR InStock
PRSI5481
Anti-FAM59B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FAM59B Antibody: FAM59B is related to the FAM59A protein (also known as GAREM). While little is known of the role of the FAM59B protein, FAM59A is a downstream molecule in the EGF signaling pathway and binds Grb2, an adaptor protein crucial to the transduction of growth signals from the plasma membrane to the nucleus. Like FAM59A, FAM59B may play a role in ligand-mediated signaling pathway of the EGF receptor and the tumorigenesis of cells.

Type:
Antigen: FAM59B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité