Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLEKHM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5483
PRSI5483EA 435 EUR InStock
PRSI5483
Anti-PLEKHM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PLEKHM1 Antibody: PLEKHM1 is a member of the M family of Pleckstrin homolog domain-containing proteins, a group of proteins containing a RUN domain, two pleckstrin homology domains, and a cysteine-rich domain. It was identified through segregation analysis as a cause of osteopetrosis in humans. PLEKHM1 co-localizes with Rab7 to late endosomal/lysosomal vesicles in HEK293 and osteoclast-like cells, with this co-localization dependent on the prenylation of Rab7. Monocytes from a patient homozygous for a mutated form of PLEKHM1differentiated into osteoclasts normally, but failed to form ruffled borders and showed little evidence of bone resorbtion when cultured on dentine discs. Another mutation of PLEKHM1 impaired vesicular acidification and increased TRACP secretion in osteoclasts, suggesting that PLEKHM1 has critical roles in endosomal maturation and may be important in osteoclast-osteoblast cross-talk.

Type:
Antigen: PLEKHM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité