Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLEKHM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5485
PRSI5485EA 435 EUR InStock
PRSI5485
Anti-PLEKHM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PLEKHM2 Antibody: PLEKHM2, also known as SKIP, is a member of the M family of Pleckstrin homology domain-containing proteins. While little is known of PLEKHM2, a recent study examining differential gene expression in human hematopoietic stem cells has shown it to be specifically expressed in stem cells, suggesting that PLEKHM2 may play a role in erythroid commitment and development. Other studies have shown that PLEKHM2 is required for interaction with the Salmonella virulence factor SifA for Salmonella pathogenesis, suggesting that PLEKHM2 has cellular roles other than in the developing embryo.

Type:
Antigen: PLEKHM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité