Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIPA1L1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5491
PRSI5491EA 435 EUR InStock
PRSI5491
Anti-SIPA1L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SIPA1L1 Antibody: Signal-induced proliferation associated-like protein 1 (SIPA1L1) is a member of the SIPA1 family of RapGAPs. SIPA1L1 was initially identified as a binding partner and degradation target of the E6 oncoprotein of high-risk papillomaviruses. Recently, it was discovered that Casein kinase I epsilon (CKIe), a Wnt-regulated kinase that regulates Wnt/b-catenin signaling, also can bind to the carboxy-terminus of SIPA1L1. CKIe phosphorylates SIPA1L1, thereby reducing its stability and alleviating its inhibition of Rap1, a protein required for Wnt8/CKIe-mediated gastrulation during embryogenesis, suggesting SIPA1L1 plays important roles in embryo development as well as control of cell proliferation.

Type:
Antigen: SIPA1L1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité