Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIPA1L2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5493
PRSI5493EA 435 EUR InStock
PRSI5493
Anti-SIPA1L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SIPA1L2 Antibody: Signal-induced proliferation associated-like protein 2 (SIPA1L2) is a member of the SIPA1 family of RapGAPs. Little is known of the role of the SIPA1L2 protein, but recent studies of SIPA indicate that its deregulation can cause myeloproliferative stem cell disorders in mice and increased metastases in human cancers. Other studies suggest SIPA1L1 may play important roles in embryo development and control of cell proliferation. Based on the amount of homology between SIPA family members, it is likely that SIPA1L2 plays a role in embryo development and cell proliferation, possibly including oncogenesis.

Type:
Antigen: SIPA1L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité