Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLPH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5497
PRSI5497EA 415 EUR InStock
PRSI5497
Anti-CLPH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CLPH Antibody: CLPH (Casein-Like phosphoprotein) is a recently discovered, evolutionarily conserved, testis-specific cytoplasmic protein expressed exclusively in postmeiotic germ cells in rat spermatogenesis. CLPH is a novel casein kinase 2-phosphorylated disordered and calcium-binding protein that displays strong variation in relative expression levels during spermatogenesis. It is frequently associated with the mitochondrial inner membrane during the last steps of spermatid differentiation and is involved in the extremely complex structural rearrangements occurring in haploid germ cells during spermiogenesis.

Type:
Antigen: CLPH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité