Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRMT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-014
PRSI55-014EA 620 EUR InStock
PRSI55-014
Anti-PRMT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Arginine methylation is an irreversible post translational modification which has only recently been linked to protein activity. At least three types of PRMT enzymes have been identified in mammalian cells. These enzymes have been shown to have essential regulatory functions by methylation of key proteins in several fundamental areas. These protein include nuclear proteins, IL enhancer binding factor, nuclear factors, cell cycle proteins, signal transduction proteins, apoptosis proteins, and viral proteins. The mammalian PRMT family currently consists of 7 members that share two large domains of homology. Outside of these domains, epitopes were identified and antibodies against all 7 PRMT members have been developed.

For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: PRMT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 22-53
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité