Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-A4GALT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-043
PRSI55-043EA 620 EUR InStock
PRSI55-043
Anti-A4GALT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene catalyzes the transfer of galactose to lactosylceramide to form globotriaosylceramide, which has been identified as the P(k) antigen of the P blood group system. The encoded protein, which is a type II membrane protein found in the Golgi, is also required for the synthesis of the bacterial verotoxins receptor.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: A4GALT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 26-54
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité