Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MINPP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-045
PRSI55-045EA 620 EUR InStock
PRSI55-045
Anti-MINPP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes multiple inositol polyphosphate phosphatase; an enzyme that removes 3-phosphate from inositol phosphate substrates. It is the only enzyme known to hydrolzye inositol pentakisphosphate and inositol hexakisphosphate. This enzyme also converts 2,3 bisphosphoglycerate (2,3-BPG) to 2-phosphoglycerate; an activity formerly thought to be exclusive to 2,3-BPG synthase/2-phosphatase (BPGM) in the Rapoport-Luebering shunt of the glycolytic pathway.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: MINPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 28-55
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité