Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R14C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-061
PRSI55-061EA 620 EUR InStock
PRSI55-061
Anti-PPP1R14C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The degree of protein phosphorylation is regulated by a balance of protein kinase and phosphatase activities. Protein phosphatase-1 (PP1; see MIM 176875) is a signal-transducing phosphatase that influences neuronal activity, protein synthesis, metabolism, muscle contraction, and cell division. PPP1R14C is an inhibitor of PP1 (Liu et al., 2002 [PubMed 11812771]).[supplied by OMIM].

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: PPP1R14C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 126-155
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité