Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-063
PRSI55-063EA 620 EUR InStock
PRSI55-063
Anti-HSPA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 gene family. The encoded protein is primarily localized to the mitochondria but is also found in the endoplasmic reticulum, plasma membrane and cytoplasmic vesicles. This protein is a heat-shock cognate protein. This protein plays a role in cell proliferation, stress response and maintenance of the mitochondria. A pseudogene of this gene is found on chromosome 2.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: HSPA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 273-301
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité