Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AADAT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-064
PRSI55-064EA 595 EUR InStock
PRSI55-064
Anti-AADAT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein that is highly similar to mouse and rat kynurenine aminotransferase II. The rat protein is a homodimer with two transaminase activities. One activity is the transamination of alpha-aminoadipic acid, a final step in the saccaropine pathway which is the major pathway for L-lysine catabolism. The other activity involves the transamination of kynurenine to produce kynurenine acid, the precursor of kynurenic acid which has neuroprotective properties. Two alternative transcripts encoding the same isoform have been identified, however, additional alternative transcripts and isoforms may exist.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: AADAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 196-224
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité