Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-UBA52 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-070
PRSI55-070EA 620 EUR InStock
PRSI55-070
Anti-UBA52 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ubiquitin is a highly conserved nuclear and cytoplasmic protein that has a major role in targeting cellular proteins for degradation by the 26S proteosome. It is also involved in the maintenance of chromatin structure, the regulation of gene expression, and the stress response. Ubiquitin is synthesized as a precursor protein consisting of either polyubiquitin chains or a single ubiquitin moiety fused to an unrelated protein. This gene encodes a fusion protein consisting of ubiquitin at the N terminus and ribosomal protein L40 at the C terminus, a C-terminal extension protein (CEP). Multiple processed pseudogenes derived from this gene are present in the genome.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: UBA52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité