Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EHMT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-076
PRSI55-076EA 620 EUR InStock
PRSI55-076
Anti-EHMT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EHMT1, also known as EUHMTASE1, is a histone methyltransferase. This protein methylates 'Lys-9' of histone H3 in vitro. H3 'Lys-9' methylation represents a specific tag for epigenetic transcriptional repression by recruiting HP1 proteins to methylated histones. EHMT1 is Probably targeted to histone H3 by different DNA-binding proteins like E2F6, MGA, MAX and/or DP1. During G0 phase, it probably contributes to silencing of MYC- and E2F-responsive genes, suggesting a role in the G0/G1 transition of the cell cycle.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: EHMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité