Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-086
PRSI55-086EA 620 EUR InStock
PRSI55-086
Anti-MAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein that is similar to Maf1, a Saccharomyces cerevisiae protein highly conserved in eukaryotic cells. Yeast Maf1 is a negative effector of RNA polymerase III (Pol III). It responds to changes in the cellular environment and represses pol III transcription. Biochemical studies identified the initiation factor TFIIIB as a target for Maf1-dependent repression.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: MAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité