Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFAM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-117
PRSI55-117EA 595 EUR InStock
PRSI55-117
Anti-TFAM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a mitochondrial transcription factor that is a key activator of mitochondrial transcription as well as a participant in mitochondrial genome replication. Studies in mice have demonstrated that this gene product is required to regulate the mitochondrial genome copy number and is essential for embryonic development. A mouse model for Kearns-Sayre syndrome was produced when expression of this gene was eliminated by targeted disruption in heart and muscle cells.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:50~100
  • For FACS starting dilution is: 1:10~50
  • For IF starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: TFAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité