Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-KDM4D Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-122
PRSI55-122EA 620 EUR InStock
PRSI55-122
Anti-KDM4D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Covalent modification of histones plays critical role in regulating chromatin structure and transcription. While most covalent histone modifications are reversible, only recently has it been established that methyl groups are subject to enzymatic removal from histones. A family of novel JmjC domain-containing histone demethylation (JHDM) enzymes have been identified that perform this specific function. Histone demethylation by JHDM proteins requires cofactors Fe(II) and alpha-ketoglutarate. Family members include JHDM1 (demethylating histone 3 at lysine 36), and JHDM2A as well as JMJD2CH3K9 (both of which demethylate histone 3 at lysine 9). Contributions of histone demethylase activity to tumor development, decreases in cell proliferation, and hormone-dependent transcriptional activation have been observed.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: KDM4D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité