Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-132
PRSI55-132EA 620 EUR InStock
PRSI55-132
Anti-DNMT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Methylation of DNA at cytosine residues plays an important role in regulation of gene expression, genomic imprinting and is essential for mammalian development. Hypermethylation of CpG islands in tumor suppressor genes or hypomethylation of bulk genomic DNA may be linked with development of cancer. To date, 3 families of mammalian DNA methyltransferase genes have been identified which include Dnmt1, Dnmt2 and Dnmt3. Dnmt1 is constitutively expressed in proliferating cells and inactivation of this gene causes global demethylation of genomic DNA and embryonic lethality. Dnmt2 is expressed at low levels in adult tissues and its inactivation does not affect DNA methylation or maintenance of methylation. The Dnmt3 family members, Dnmt3a and Dnmt3b, are strongly expressed in ES cells but their expression is down regulated in differentiating ES cells and is low in adult somatic tissue. Dnmt1 co-purifies with the retinoblastoma (Rb) tumour suppressor gene product, E2F1, and HDAC1. Dnmt1 also cooperates with Rb to repress transcription from promoters containing E2Fbinding sites suggesting a link between DNA methylation, histone deacetylase and sequence-specific DNA binding activity, as well as a growth-regulatory pathway that is disrupted in nearly all cancer cells.

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: DNMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité