Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DENND1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-155
PRSI55-155EA 595 EUR InStock
PRSI55-155
Anti-DENND1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Clathrin (see MIM 118955)-mediated endocytosis is a major mechanism for internalization of proteins and lipids. Members of the connecdenn family, such as DENND1B, function as guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for the early endosomal small GTPase RAB35 (MIM 604199) and bind to clathrin and clathrin adaptor protein-2 (AP2; see MIM 601024). Thus, connecdenns link RAB35 activation with the clathrin machinery (Marat and McPherson, 2010 [PubMed 20154091]).

For WB starting dilution is: 1:500. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: DENND1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité