Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALX4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-158
PRSI55-158EA 620 EUR InStock
PRSI55-158
Anti-ALX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a paired-like homeodomain transcription factor expressed in the mesenchyme of developing bones, limbs, hair, teeth, and mammary tissue. Mutations in this gene cause parietal foramina 2 (PFM2); an autosomal dominant disease characterized by deficient ossification of the parietal bones. Mutations in this gene also cause a form of frontonasal dysplasia with alopecia and hypogonadism; suggesting a role for this gene in craniofacial development, mesenchymal-epithelial communication, and hair follicle development. Deletion of a segment of chromosome 11 containing this gene, del(11)(p11p12), causes Potocki-Shaffer syndrome (PSS); a syndrome characterized by craniofacial anomalies, mental retardation, multiple exostoses, and genital abnormalities in males. In mouse, this gene has been shown to use dual translation initiation sites located 16 codons apart. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: ALX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité