Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAR1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-163
PRSI55-163EA 620 EUR InStock
PRSI55-163
Anti-SAR1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a small GTPase that acts as a homodimer. The encoded protein is activated by the guanine nucleotide exchange factor PREB and is involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi. This protein is part of the COPII coat complex. Defects in this gene are a cause of chylomicron retention disease (CMRD), also known as Anderson disease (ANDD). Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: SAR1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité