Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCOR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-165
PRSI55-165EA 620 EUR InStock
PRSI55-165
Anti-LCOR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LCOR is a transcriptional corepressor widely expressed in fetal and adult tissues that is recruited to agonist-bound nuclear receptors through a single LxxLL motif, also referred to as a nuclear receptor (NR) box (Fernandes et al., 2003 [PubMed 12535528]).

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: LCOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité