Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT3L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-168
PRSI55-168EA 595 EUR InStock
PRSI55-168
Anti-DNMT3L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CpG methylation is an epigenetic modification that is important for embryonic development, imprinting, and X-chromosome inactivation. Studies in mice have demonstrated that DNA methylation is required for mammalian development. This gene encodes a nuclear protein with similarity to DNA methyltransferases. This protein is not thought to function as a DNA methyltransferase as it does not contain the amino acid residues necessary for methyltransferase activity. However, this protein does stimulate de novo methylation by DNA cytosine methyltransferase 3 alpha and it is thought to be required for the establishment of maternal genomic imprints. This protein also mediates transcriptional repression through interaction with histone deacetylase 1. Alternative splicing results in two transcript variants. An additional splice variant has been described but its biological validity has not been determined.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: DNMT3L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité